Tisk…
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7658-1G OR7658-25G OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA 665 CZK
APOSOR7658-1G APOSOR7658-25G APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082593
CAS číslo: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0