1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR7651T-25G
OR7651T-5G
OR7651T-100G
APOSOR7651T-25GEA
2400
CZK
APOSOR7651T-25G
APOSOR7651T-5G
APOSOR7651T-100G
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Vzorec:
C₈H₅Cl Bod tání: 43…44 °C Bod vzplanutí: 10 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191917 CAS číslo: 873-73-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |