Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7647-1G OR7647-250MG
APOSOR7647-1GEA 3060 CZK
APOSOR7647-1G APOSOR7647-250MG
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037929
CAS číslo: 849035-66-1