Tisk…
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7646-1G OR7646-5G OR7646-25G
APOSOR7646-1GEA 4630 CZK
APOSOR7646-1G APOSOR7646-5G APOSOR7646-25G
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426050
CAS číslo: 849021-24-5