Tisk…

2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7644-1G OR7644-5G OR7644-25G
APOSOR7644-1GEA 2900 CZK
APOSOR7644-1G APOSOR7644-5G APOSOR7644-25G
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Bod tání: 231…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261926
CAS číslo: 18915-53-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR