Tisk…

2-Chloro-m-xylene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene

OR7643-100G OR7643-25G OR7643-500G
APOSOR7643-100GEA 6220 CZK
APOSOR7643-100G APOSOR7643-25G APOSOR7643-500G
2-Chloro-m-xylene 99%
2-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Bod varu: 182…183 °C
Hustota: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000565
CAS číslo: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR