Tisk…
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7637-1G OR7637-250MG
APOSOR7637-1GEA 827 CZK
APOSOR7637-1G APOSOR7637-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00745294
CAS číslo: 38292-40-9