Tisk…
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7634-1G OR7634-250MG
APOSOR7634-1GEA 4070 CZK
APOSOR7634-1G APOSOR7634-250MG
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde
Vzorec: C₉H₇ClO₃
Bod tání: 122…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426060
CAS číslo: 849021-39-2