Tisk…
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7631-100G OR7631-25G
APOSOR7631-100GEA 3110 CZK
APOSOR7631-100G APOSOR7631-25G
4-Amino-3-bromobenzonitrile
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 106…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861386
CAS číslo: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III