2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7627-25G
OR7627-5G
OR7627-1G
APOSOR7627-25GEA
27280
CZK
APOSOR7627-25G
APOSOR7627-5G
APOSOR7627-1G
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Vzorec:
C₉H₆ClNO₄ Bod tání: 140…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216498 CAS číslo: 205744-82-7 |