Tisk…
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 3190 CZK
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₅NO
Bod tání: 224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01241608
CAS číslo: 29957-81-1