Tisk…
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7622-1G OR7622-5G OR7622-10G
APOSOR7622-1GEA 10390 CZK
APOSOR7622-1G APOSOR7622-5G APOSOR7622-10G
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Bod varu: 46 °C/0,11mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426051
CAS číslo: 195044-13-4