2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7620-1G
OR7620-5G
OR7620-10G
APOSOR7620-1GEA
11310
CZK
APOSOR7620-1G
APOSOR7620-5G
APOSOR7620-10G
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde
Vzorec:
C₉H₇BrO₂ Bod tání: 85…87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426047 CAS číslo: 791809-62-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...