Tisk…
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7618-25G OR7618-5G OR7618-1G
APOSOR7618-25GEA 24070 CZK
APOSOR7618-25G APOSOR7618-5G APOSOR7618-1G
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Bod tání: 230…232 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216526
CAS číslo: 40071-07-6