Tisk…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7616-25G OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA 4960 CZK
APOSOR7616-25G APOSOR7616-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039870
CAS číslo: 458532-84-8