Tisk…
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7615-1G OR7615-5G OR7615-25G
APOSOR7615-1GEA 3870 CZK
APOSOR7615-1G APOSOR7615-5G APOSOR7615-25G
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin
Vzorec: C₁₄H₉NO₃
Bod tání: >250 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941327
CAS číslo: 386704-10-5