6-Hydroxyindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR7612-5G
OR7612-1G
OR7612-250MG
APOSOR7612-5GEA
5390
CZK
APOSOR7612-5G
APOSOR7612-1G
APOSOR7612-250MG
6-Hydroxyindole 95%
6-Hydroxyindole
Vzorec:
C₈H₇NO Bod tání: 125…128 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00152101 CAS číslo: 2380-86-1 EINECS: 417-020-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |