Tisk…
4-(Aminomethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxybenzylamine
OR7611-5G OR7611-25G OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA 622 CZK
APOSOR7611-5G APOSOR7611-25G APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19690971
CAS číslo: 696-60-6
UN: 3259
ADR: 8,III