2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7608-1G
OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA
10390
CZK
APOSOR7608-1G
APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Vzorec:
C₁₀H₁₅BrN₄O MW: 287,17 g/mol Bod tání: 97…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03452782 CAS číslo: 849021-42-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...