Tisk…
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne
OR7607-25G OR7607-5G OR7607-100G
APOSOR7607-25GEA 827 CZK
APOSOR7607-25G APOSOR7607-5G APOSOR7607-100G
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Vzorec: C₉H₁₃Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039160
CAS číslo: 126764-17-8