Tisk…
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7605-25G OR7605-5G OR7605-100G
APOSOR7605-25GEA 705 CZK
APOSOR7605-25G APOSOR7605-5G APOSOR7605-100G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426152
CAS číslo: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8,III