Tisk…
4-Cyanopiperidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Piperidine-4-carbonitrile
OR7602-1G OR7602-5G
APOSOR7602-1GEA 622 CZK
APOSOR7602-1G APOSOR7602-5G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Bod varu: 121…123 °C/30mmHg
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05022468
CAS číslo: 4395-98-6