Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR7600-5G
APOSOR7600-5GEA
2610
CZK
APOSOR7600-5G
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂O₂ MW: 269,10 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06659034 CAS číslo: 67625-37-0 |