Tisk…
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7592-100MG OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA 1990 CZK
APOSOR7592-100MG APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈OS
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039151
CAS číslo: 157730-74-0