Tisk…
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 4570 CZK
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Vzorec: C₄H₈N₂O₂
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051519
CAS číslo: 1190-92-7