Tisk…
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-tert-butylpyrazole
OR7580-1G OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA 0 CZK
APOSOR7580-1G APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₃N₃
MW: 139.20 g/mol
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067987
CAS číslo: 82560-12-1