Tisk…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7576-10G OR7576-100G
APOSOR7576-10GEA 5200 CZK
APOSOR7576-10G APOSOR7576-100G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171551
CAS číslo: 13432-81-0
UN: 3261
ADR: 8,III