Tisk…
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Cyano-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxypicolinonitrile
OR7552-1G OR7552-5G OR7552-25G
APOSOR7552-1GEA 622 CZK
APOSOR7552-1G APOSOR7552-5G APOSOR7552-25G
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646135
CAS číslo: 932-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III