Tisk…
3,5-Dichloro-4-pyridone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one
OR7551-1G OR7551-5G
APOSOR7551-1GEA 622 CZK
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G
3,5-Dichloro-4-pyridone
3,5-Dichloro-4-pyridone
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Bod tání: 325 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051673
CAS číslo: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5