Tisk…
2-Bromo-3-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7550-10G OR7550-1G OR7550-5G
APOSOR7550-10GEA 1740 CZK
APOSOR7550-10G APOSOR7550-1G APOSOR7550-5G
2-Bromo-3-methoxypyridine
2-Bromo-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.02
Bod tání: 45…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570896
CAS číslo: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9