Tisk…
3-Butyne-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 4770 CZK
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
3-Butyne-2-one 98%
3-Butyne-2-one
Vzorec: C₄H₄O
Bod varu: 84…86 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008775
CAS číslo: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II