Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7545-1G
OR7545-250MG
OR7545-500MG
OR7545-5G
APOSOR7545-1GEA
7440
CZK
APOSOR7545-1G
APOSOR7545-250MG
APOSOR7545-500MG
APOSOR7545-5G
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039126 CAS číslo: 39732-01-9 |