Tisk…
1-Bromononane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Nonyl bromide
OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 2570 CZK
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromononane 98%
1-Bromononane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Bod varu: 200…201 °C
Hustota: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000278
CAS číslo: 693-58-3
EINECS: 211-755-2