Tisk…
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
OR7538-100G OR7538-25G OR7538-5G
APOSOR7538-100GEA 3150 CZK
APOSOR7538-100G APOSOR7538-25G APOSOR7538-5G
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98 g/mol
Bod tání: 251…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046367
CAS číslo: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7