Tisk…
6-Bromo-1-hexene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7533-100G OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA 2150 CZK
APOSOR7533-100G APOSOR7533-25G
6-Bromo-1-hexene 96%
6-Bromo-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Br
Bod varu: 47…51 °C/16mmHg
Hustota: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000269
CAS číslo: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III