Tisk…
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3'-Methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR7517-1G
APOSOR7517-1GEA 744 CZK
APOSOR7517-1G
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid 97%
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00558892
CAS číslo: 158619-46-6