Tisk…
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7515-1G OR7515-250MG
APOSOR7515-1GEA 2650 CZK
APOSOR7515-1G APOSOR7515-250MG
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 5748-43-6