Tisk…
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7513-1G OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA 3940 CZK
APOSOR7513-1G APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258938
CAS číslo: 36393-42-7