Tisk…
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 8200 CZK
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 76…80 °C/0,3mmHg
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001929
CAS číslo: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III