Tisk…
3-Allylsalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7500T-1G OR7500T-5G
APOSOR7500T-1GEA 2160 CZK
APOSOR7500T-1G APOSOR7500T-5G
3-Allylsalicylaldehyde
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 45 °C
Hustota: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037364
CAS číslo: 24019-66-7