Tisk…
1-Naphthoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 1670 CZK
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoyl chloride 98%
1-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Bod varu: 190 °C/35mmHg
Bod tání: 16…19 °C
Hustota: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004002
CAS číslo: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II