Tisk…
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4'-methylbiphenyl hydrochloride
OR7492-100MG OR7492-500MG
APOSOR7492-100MGEA 4670 CZK
APOSOR7492-100MG APOSOR7492-500MG
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₄ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656008
CAS číslo: 1204-43-9