Tisk…
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 3740 CZK
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂S
Bod tání: 221…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570552
CAS číslo: 192948-09-7