Tisk…
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7486-1G OR7486-5G
APOSOR7486-1GEA 4770 CZK
APOSOR7486-1G APOSOR7486-5G
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039111
CAS číslo: 400747-22-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III