Tisk…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 1250 CZK
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218.21 g/mol
Bod tání: 182…186 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03937477
CAS číslo: 52938-99-5