Tisk…
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7474-25G OR7474-5G
APOSOR7474-25GEA 2110 CZK
APOSOR7474-25G APOSOR7474-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Remainder pinacol
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Bod tání: 217 °C
Hustota: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094689
CAS číslo: 338998-93-9