Tisk…
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7466-250MG OR7466-100MG
APOSOR7466-250MGEA 1660 CZK
APOSOR7466-250MG APOSOR7466-100MG
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426469
CAS číslo: 18110-71-9