Tisk…
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7460-10G OR7460-1G OR7460-5G
APOSOR7460-10GEA 13590 CZK
APOSOR7460-10G APOSOR7460-1G APOSOR7460-5G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862517
CAS číslo: 52988-34-8