Tisk…
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7459-1G OR7459-250MG
APOSOR7459-1GEA 2650 CZK
APOSOR7459-1G APOSOR7459-250MG
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424627
CAS číslo: 118350-17-7