3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7457-1G
OR7457-250MG
OR7457-5G
APOSOR7457-1GEA
3110
CZK
APOSOR7457-1G
APOSOR7457-250MG
APOSOR7457-5G
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212.248 g/mol Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424619 CAS číslo: 209863-09-2 |